Få mere at vide
Diethyl 2-amino-4-methylthiophene-3,5-dicarboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459566
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459566 100 g 100g
11439566 5 g 5g
11449566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19310.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4815-30-9
Molekylær formel C11H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 257.30
MDL nummer MFCD00005450
InChI nøgle DGVXLHAJVRRLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 5-amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate, 2,4-diethyl 5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, diethyl 2-amino-4-methylthiophene-3,5-dicarboxylate, diethyl 5-amino-3-methyl-thiophene-2,4-dicarboxylate, diethyl5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, 2,4-thiophenedicarboxylic acid, 5-amino-3-methyl-, diethyl ester, 2-amino-3,5-bis ethoxycarbonyl-4-methylthiophene, 5-amino-3-methyl-thiophene-2,4-dicarboxylic acid diethyl ester, 2-amino-4-methyl-3,5-bis ethoxycarbonyl thiophene, diethyl 5-amino-3-methyl-2,4-thiophene dicarboxylate
PubChem CID 78537
IUPAC navn diethyl 5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)C(C(=O)OCC)=C(N)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 2-amino-4-methylthiophene-3,5-dicarboxylate
Smeltepunkt 114°C to 116°C
Mængde 100 g
Formel vægt 257.3
Procent renhed 99%