missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethyl 2-acetamidomalonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Acetamidomalonate |
| CAS | 1068-90-2 |
| Molekylær formel | C9 H15 N O5 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Propanedioic acid, 2-(acetylamino)-, 1,3-diethyl ester, Malonic acid, acetamido-, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Propanedioic acid, (acetylamino)-, diethyl ester (9CI), (Acetylamino)malonic acid diethyl ester, (Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-(Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-Acetylamino-malonic acid diethyl ester, Acetamidomalonic acid diethyl ester, Diethyl (N-acetylamino)malonate, Diethyl (acetylamino)malonate, Diethyl 2-(acetamido)propanedioate, Diethyl 2-(acetylamino)propanedioate, Diethyl 2-acetamidomalonate, Diethyl 2-acetylaminomalonate, Diethyl acetamidomalonate, Diethyl α-(acetylamino)malonate, NSC 7645, 2-Acetamidomalonic acid-diethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11) |
| SMIL | CCOC(=O)C(NC(=O)C)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-acetamidopropanedioat |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.22 |
| Formel vægt | 217.095 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?