Få mere at vide
Diethyl 2-acetamidomalonat, TRC
Artikelnummer. 30385687
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30385687 25 g
1 options
Artikelnummer. 30385687 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44313025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Acetamidomalonate
CAS 1068-90-2
Molekylær formel C9 H15 N O5
Mængde 25 g
Synonym Propanedioic acid, 2-(acetylamino)-, 1,3-diethyl ester, Malonic acid, acetamido-, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Propanedioic acid, (acetylamino)-, diethyl ester (9CI), (Acetylamino)malonic acid diethyl ester, (Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-(Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-Acetylamino-malonic acid diethyl ester, Acetamidomalonic acid diethyl ester, Diethyl (N-acetylamino)malonate, Diethyl (acetylamino)malonate, Diethyl 2-(acetamido)propanedioate, Diethyl 2-(acetylamino)propanedioate, Diethyl 2-acetamidomalonate, Diethyl 2-acetylaminomalonate, Diethyl acetamidomalonate, Diethyl α-(acetylamino)malonate, NSC 7645, 2-Acetamidomalonic acid-diethyl ester
InChI formel InChI=1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
SMIL CCOC(=O)C(NC(=O)C)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-acetamidopropanedioat
Molekylvægt (g/mol) 217.22
Formel vægt 217.095