missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethyl 2-Acetamido-2-[2-(4-octylphenylethyl)malonate, TRC

Artikelnummer. 30387073
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387073 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30387073 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD443125100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethyl 2-Acetamido-2-[2-(4-octylphenylethyl)malonate
CAS 162358-08-9
Molekylær formel C25 H39 N O5
Mængde 100 mg
Synonym Propanedioic acid, 2-(acetylamino)-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, 1,3-diethyl ester, Propanedioic acid, (acetylamino)[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, diethyl ester (9CI), (Acetylamino)[2-(4-octylphenyl)ethyl]propanedioic acid diethyl ester, 2-Acetylamino-2-(2-(4-octylphenyl)ethyl)propanedioic acid diethyl ester, Diethyl 2-(acetamido)-2-(2-(4-octylphenyl)ethyl)propanedioate, Diethyl 2-[2-(4-n-octylphenyl)ethyl]-2-acetamidomalonate
InChI formel InChI=1S/C25H39NO5/c1-5-8-9-10-11-12-13-21-14-16-22(17-15-21)18-19-25(26-20(4)27,23(28)30-6-2)24(29)31-7-3/h14-17H,5-13,18-19H2,1-4H3,(H,26,27)
SMIL CCCCCCCCc1ccc(CCC(NC(=O)C)(C(=O)OCC)C(=O)OCC)cc1
IUPAC navn diethyl 2-acetamido-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propanedioate
Molekylvægt (g/mol) 433.58
Formel vægt 433.2828
Produkttitel
Vælg et problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.