Få mere at vide
Diethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050021
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050021 100 mg
30051689 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050021 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0092.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 21829-28-7
Analyt- eller komponentnavne Diethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 N2 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Diethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrendipine Imp. C (EP), Nitrendipine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)20-12(4)16(19(23)27-6-2)17(15)13-8-7-9-14(10-13)21(24)25/h7-10,17,20H,5-6H2,1-4H3
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCC)C
IUPAC navn diethyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 374.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 374.1478 g/mol