Få mere at vide
Diethyl 2-(4-Chlorobutyl)malonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 2-(4-Chlorobutyl)malonate |
| CAS | 18719-44-3 |
| Molekylær formel | C11 H19 Cl O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Diethyl Ester (4-Chlorobutyl)propanedioic Acid, Diethyl Ester (4-Chlorobutyl)malonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19ClO4/c1-3-15-10(13)9(7-5-6-8-12)11(14)16-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(CCCCCl)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-(4-chlorobutyl)propanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.719 |
| Formel vægt | 250.097 |