Få mere at vide
Diethyl 2-[4-(2,2-Dicarboethoxypropyl)phenyl]-2-methyl Malonate-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 2-[4-(2,2-Dicarboethoxypropyl)phenyl]-2-methyl Malonate-d3 |
| CAS | 1346597-74-7 |
| Molekylær formel | C23H29D3O8 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-[4-(2,2-Bis-ethoxycarbonyl-propyl)-phenyl]-2-methyl Malonic Acid Diethyl Ester-d3, [[4-[2-Ethoxy-1-(ethoxycarbonyl)-1-methyl-2-oxoethyl]phenyl]methyl]methyl-propanedioic Acid Diethyl Ester-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O8/c1-7-28-18(24)22(5,19(25)29-8-2)15-16-11-13-17(14-12-16)23(6,20(26)30-9-3)21(27)31-10-4/h11-14H,7-10,15H2,1-6H3/i6D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)OCC)(C(=O)OCC)c1ccc(CC(C)(C(=O)OCC)C(=O)OCC)cc1 |
| IUPAC navn | diethyl 2-methyl-2-[[4-(1,1,1-trideuterio-3-ethoxy-2-ethoxycarbonyl-3-oxopropan-2-yl)phenyl]methyl]propanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 439.51 |
| Formel vægt | 439.2285 |