Få mere at vide
Diethyl 2,3-Bis(benzyloxy) Tartrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 2,3-Bis(benzyloxy) Tartrate |
| CAS | 77312-71-1 |
| Molekylær formel | C22H26O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2R,3R)-2,3-Bis(phenylmethoxy)butanedioic Acid Diethyl Ester, (2R,3R)-2,3-Bis(phenylmethoxy)butanedioic Acid 1,4-Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O6/c1-3-25-21(23)19(27-15-17-11-7-5-8-12-17)20(22(24)26-4-2)28-16-18-13-9-6-10-14-18/h5-14,19-20H,3-4,15-16H2,1-2H3/t19-,20-/m1/s1 |
| SMIL | O=C([C@H](OCC1=CC=CC=C1)[C@@H](OCC2=CC=CC=C2)C(OCC)=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl (2R,3R)-2,3-bis(benzyloxy)succinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.44 |
| Formel vægt | 386.17 |