Få mere at vide
Diethyl 2,2-diethoxyethylfosfonat, 96 %
Artikelnummer. 11499693
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499693 10 g 10g
11409703 50 g 50g
11419703 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499693 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12461.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7598-61-0 | C10H23O5P | 254,263 g/mol
Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonat anvendes reaktant til syntese afα ,β -alkenalderivater ved to-carbon homologering, nedre kant-phosphonyleret rexorcinol calix[4]arenes ved kondensationsreaktioner,α -Phosphovinylradikaler via en radikalfangende sekvens, inhibitorer af revers transkriptase via 1,3-dipolære cycloadditioner og til Friedel-Crafts reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonat anvendes reaktant til syntese afα ,β -alkenalderivater ved to-carbon homologering, nedre kant-phosphonyleret rexorcinol calix[4]arenes ved kondensationsreaktioner,α -Phosphovinylradikaler via en radikalfangende sekvens, inhibitorer af revers transkriptase via 1,3-dipolære cycloadditioner og til Friedel-Crafts reaktioner.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og dichlormethan. Ikke blandbar eller svær at blande i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Det er hygroskopisk i naturen. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7598-61-0
Molekylær formel C10H23O5P
Molekylvægt (g/mol) 254.263
MDL nummer MFCD00009236
InChI nøgle LUQYELQXRPNKRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate, diethyl 2,2-diethoxyethyl phosphonate, diethyl2,2-diethoxyethylphosphonate, 2,2-diethoxyethylphosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2,2-diethoxyethyl-, diethyl ester, 2,2-diethoxyethyl diethoxyphosphino-1-one, diethyl phosphonacetaldehyde diethyl acetal, diethylphosphonoacetaldehyde diethylacetal, 2-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxy-ethane
PubChem CID 82071
IUPAC navn 2-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxyethan
SMIL CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate
Tæthed 1.052
Kogepunkt 101 °C til 103 °C (8 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.4278
Mængde 10 g
Beilstein 1785614
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og dichloromethan. Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 254.26
Procent renhed 96%