Få mere at vide
Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate |
| CAS | 7598-61-0 |
| Molekylær formel | C10H23O5P |
| MDL nummer | MFCD00009236 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CCOC(OCC)CP(OCC)(OCC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.26 |
| Procent renhed | 98% |