Få mere at vide
Diethyl 2,2-Diethoxethylphosphonat, TRC
Artikelnummer. 30376514
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30376514 1 g
1 options
Artikelnummer. 30376514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4442101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 2,2-Diethoxethylphosphonate
CAS 7598-61-0
Molekylær formel C10 H23 O5 P
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3
SMIL CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
IUPAC navn 2-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 254.26
Formel vægt 254.1283