Få mere at vide
Diethyl 2,2-diallylmalonat, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10683413
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10683413 10 g 10g
10243662 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10683413 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00826EA
Kemiske identifikatorer
CAS 3195-24-2
Molekylær formel C13H20O4
Molekylvægt (g/mol) 240.299
MDL nummer MFCD00009126
InChI nøgle LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl diallylmalonate, diethyl 2,2-diallylmalonate, diallylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, di-2-propenyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis prop-2-en-1-yl propanedioate, diethyl 2,2-diprop-2-enylpropane-1,3-dioate, diethyldiallylmalonate, malonic acid, diallyl-, diethyl ester, diethyl2,2-diallylmalonate, acmc-1cp69
PubChem CID 76664
IUPAC navn diethyl-2,2-bis(prop-2-enyl)propandioat
SMIL CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 2, 2-diallylmalonate
Tæthed 0.9940g/mL
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 240.3
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk