missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethyl-2,2,2,2',2',2'-d6-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylamine 2,2,2,2',2',2'-d6 |
| CAS | 51045-01-3 |
| Molekylær formel | C4 2H6 H5 N |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CNCC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-N-(2,2,2-trideuterioethyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 79.17 |
| Formel vægt | 79.1268 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?