Få mere at vide
Diethyl 2,2'-(1,3-Dithietane-2,4-diylidene)bis(cyanoacetate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 2,2'-(1,3-Dithietane-2,4-diylidene)bis(cyanoacetate) |
| CAS | 22624-54-0 |
| Molekylær formel | C12H10N2O4S2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,2'-(1,3-Dithietane-2,4-diylidene)bis[2-cyano-acetic Acid, α,α'-Dicyano-1,3-dithietane-δ2,α:4,α'-diacetic Acid, 1,3-Dithietane, acetic acid deriv |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O4S2/c1-3-17-9(15)7(5-13)11-19-12(20-11)8(6-14)10(16)18-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | N#CC(C(=O)OCC)=C1SC(S1)=C(C#N)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2,2'-(1,3-dithietane-2,4-diylidene)bis(2-cyanoacetate) |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.35 |
| Formel vægt | 310.01 |