Få mere at vide
Diethyl 2-(1-Cyano-3-methylbutyl)propanedioate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050209
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050209 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050209 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1376.180100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diethyl 2-(1-Cyano-3-methylbutyl)propanedioate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 2-(1-Cyano-3-methylbutyl)propanedioate
CAS 186038-82-4
Analyt- eller komponentnavne Diethyl 2-(1-Cyano-3-methylbutyl)propanedioate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H21 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Propanedioic acid, 2-(1-cyano-3-methylbutyl)-, 1,3-diethyl ester, acid, (1-cyano-3-methylbutyl)-, diethyl ester (9CI), 2-Ethoxycarbonyl-3-cyano-5-methylhexanoic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C13H21NO4/c1-5-17-12(15)11(13(16)18-6-2)10(8-14)7-9(3)4/h9-11H,5-7H2,1-4H3
SMIL CCOC(=O)C(C(CC(C)C)C#N)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-(1-cyano-3-methyl-butyl)propanedioate
Molekylvægt (g/mol) 255.31
Mængde 100 mg
Formel vægt 255.1471 g/mol