Få mere at vide
Diethyl 12-mercaptododecylfosfonat, 95 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 12-mercaptododecylphosphonate |
| Lineær formel | HS(CH2)12P(O)(OCH2CH3)2 |
| Brydningsindeks | 1.4610-1.4650 |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 338.49 |
| Procent renhed | 95% |