Få mere at vide
Diethyl 12-mercaptododecylfosfonat, 95 %
Artikelnummer. 15406827
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406827 250 mg 250mg
15496817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33935.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 1049677-30-6 | C16H35O3PS | 338,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1049677-30-6
Molekylær formel C16H35O3PS
Molekylvægt (g/mol) 338.49
MDL nummer MFCD11046117
InChI nøgle JAVFXEXYSKLPHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 12-mercaptododecylphosphonate, diethyl 12-sulfanyldodecylphosphonate, 12-mercaptododecylphosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 45158995
IUPAC navn 12-diethoxyphosphoryldodecan-1-thiol
SMIL CCOP(=O)(CCCCCCCCCCCCS)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 12-mercaptododecylphosphonate
Lineær formel HS(CH2)12P(O)(OCH2CH3)2
Brydningsindeks 1.4610-1.4650
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 338.49
Procent renhed 95%