Få mere at vide
Diethyl 1-tetradecylfosfonat, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 1-tetradecylphosphonate |
| Smeltepunkt | 8 °C |
| Tæthed | 0.922 |
| Kogepunkt | 199 °C til 201 °C (3 mmHg) |
| Molekylær formel | C18H39O3P |
| Lineær formel | CH3(CH2)13P(O)(OCH2CH3)2 |
| Brydningsindeks | 1.4445 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | diethyl 1-tetradecanephosphonate, diethyl 1-tetradecylphosphonate, diethyl tetradecylphosphonate, acmc-20al9h, diethyl tetradecane-1-phosphonate, tetradecylphosphonic acid diethyl ester, tetradecyl-phosphonic acid diethyl ester, 1-tetradecanephosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, tetradecyl-, diethyl ester |
| IUPAC navn | 1-diethoxyphosphoryltetradecan |
| Vis mere |