Få mere at vide
Diethyl 1-tetradecylphosphonate, 97+%
Artikelnummer. 11479397
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479397 5 g 5g
11489397 25 g 25g
11499397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21426.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5191-09-3 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5191-09-3
MDL nummer MFCD00015597
InChI nøgle CPWIYYOBPHXJIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 640154
ChEBI CHEBI:33068
SMIL CCCCCCCCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 1-tetradecylphosphonate
Smeltepunkt 8°C
Tæthed 0.922
Kogepunkt 199°C to 201°C (3 mmHg)
Molekylær formel C8H8N2
Lineær formel CH3(CH2)13P(O)(OCH2CH3)2
Brydningsindeks 1.4445
Mængde 5 g
Synonym 7-aminoindole, 7-amino-1h-indole, 1h-indol-7-ylamine, 7-indolamine, indole-7-ylamine, 7-indolylamine, 7-aminoindol, acmc-1ay6v, indol-7-yl amine, 7-aminoindole hplc
IUPAC navn 1H-indol-7-amin
Molekylvægt (g/mol) 132.17
Formel vægt 334.47
Procent renhed 98%