Få mere at vide
Diethyl 1-octylfosfonat, 98%
Artikelnummer. 11399425
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399425 100 g 100g
11379425 5 g 5g
11389425 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18588.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 1068-07-1 | C12H27O3P | 250,319 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1068-07-1
Molekylær formel C12H27O3P
Molekylvægt (g/mol) 250.319
MDL nummer MFCD00015659
InChI nøgle MVDVRXOWIPONFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl octylphosphonate, diethyl 1-octylphosphonate, phosphonic acid, octyl-, diethyl ester, acmc-1bsbo, octylphosphonic acid diethyl ester, diethyl 1-octylphosphonate, 98+%, octyl-phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid,p-octyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-octyl-, diethyl ester
PubChem CID 70604
IUPAC navn 1-diethoxyphosphoryloctan
SMIL CCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 1-octylphosphonate
Tæthed 0.953
Kogepunkt 88 °C til 89 °C (0,1 mmHg)
Brydningsindeks 1.434
Mængde 100 g
Beilstein 1778018
Formel vægt 250.32
Procent renhed ≥98%