Få mere at vide
Diethyl 1-naphthylmethylphosphonat, 90+%
Artikelnummer. 11367375
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367375 50 g 50g
11357375 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05286.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 53575-08-9 | C15H19O3P | 278,288 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53575-08-9
Molekylær formel C15H19O3P
Molekylvægt (g/mol) 278.288
MDL nummer MFCD00015769
InChI nøgle AFNZPMQIKMSUTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1-naphthylmethylphosphonate, 1-naphthylmethyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl naphthalen-1-ylmethyl phosphonate, diethyl 1-naphthylmethyl phosphonate, phosphonic acid, 1-naphthalenylmethyl-, diethyl ester, diethyl naphthalen-1-ylmethylphosphonate, phosphonic acid, 1-naphthylmethyl-, diethyl ester, 1-diethoxyphosphorylmethyl naphthalene, acmc-1aoev
PubChem CID 101271
IUPAC navn 1-(diethoxyphosphorylmethyl)naphthalen
SMIL CCOP(=O)(CC1=CC=CC2=CC=CC=C21)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 1-naphthylmethylphosphonate
Kogepunkt 205 °C til 206 °C (5 mmHg)
Brydningsindeks 1.561
Mængde 50 g
Beilstein 2943656
Formel vægt 278.29
Procent renhed 95%