Få mere at vide
Diethyl 1-Methylbutylmalonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 1-Methylbutylmalonate |
| CAS | 117-47-5 |
| Molekylær formel | C12H22O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(Methylbutyl)malonic Acid Diethyl Ester, Diethyl (1-Methylbutyl)malonate, NSC 10820, NSC 62700, (1-Methylbutyl)-propanedioic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O4/c1-5-8-9(4)10(11(13)15-6-2)12(14)16-7-3/h9-10H,5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCC(C)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-pentan-2-ylpropanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.3 |
| Formel vægt | 230.1518 |