Få mere at vide
Diethyl 1-decylfosfonat, 97%
Artikelnummer. 11327856
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327856 25 g 25g
11317856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13038.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 16165-68-7 | C14H31O3P | 278,373 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16165-68-7
Molekylær formel C14H31O3P
Molekylvægt (g/mol) 278.373
MDL nummer MFCD00015593
InChI nøgle HYQXIVAZQBYBAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1-decylphosphonate, diethyl decylphosphonate, decylphosphonic acid diethyl ester, decyldiethoxyphosphino-1-one, acmc-20al9l, diethyl n-decanephosphonate, diethyl 1-decanephosphonate, diethyl 1-decyl phosphonate, decyl-phosphonic acid diethyl ester, n-decylphosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 2773697
IUPAC navn 1-diethoxyphosphoryldecan
SMIL CCCCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 1-decylphosphonate
Kogepunkt 128 °C til 130 °C (0,2 mmHg)
Brydningsindeks 1.439
Mængde 25 g
Beilstein 1784261
Formel vægt 278.38
Procent renhed 97%