Få mere at vide
Diethyl-1-benzylpyrrolidin-2,5-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10560922
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10560922 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10242982 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10560922 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09423DA
Kemiske identifikatorer
CAS 17740-40-8
Molekylær formel C17H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 305.374
MDL nummer MFCD00830964
InChI nøgle LDUSEIANLSWKPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diethyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 1-benzyl-pyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester, diethyl meso-1-benzyl-2,5-pyrrolidinedicarboxylate, 1-benzyl-2,5-bis ethoxycarbonyl pyrrolidine, diethyl-1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, pubchem15289, diethyl1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, hcl, diethyl 1-phenylmethyl pyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 1-phenylmethyl pyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 286120
IUPAC navn diethyl-1-benzylpyrrolidin-2,5-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCC(N1CC2=CC=CC=C2)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 1-benzylpyrrolidine-2, 5-dicarboxylate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 305.37
Procent renhed 95%