Få mere at vide
Diethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridincarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10453084 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10453084 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10453084 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399190010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 1149-23-1 | C13H19NR.4 | 253,3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 1, 4-dihydro-3, 5-pyridinecarboxylate
CAS 1149-23-1
Smeltepunkt 178,0 °C til 183,0 °C
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H19NO4
Mængde 1 g
Synonym diludine, diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate, hantzsch ester, ethidine, etidin, diethone, hantzsch's dihydropyridine, diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, diludin, 3,5-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, diethyl ester
InChI nøgle LJXTYJXBORAIHX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1)C(=O)OCC)C)C
IUPAC navn diethyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 253.3
PubChem CID 70849
Formel vægt 253.3
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl 1,4-dihydro-3,5-pyridinecarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.