Få mere at vide
Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarboxylat, 98%
Artikelnummer. 15492266
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492266 1 g 1g
15412276 250 mg 250mg
15402276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55752.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 1149-23-1 | C13H19NO4 | 253,298 g/mol
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridindicarboxylat er en hydrogenkilde til konjugatreduktion og organokatalytisk reduktiv aminering. Det bruges som en brintkilde i organokatalytisk reduktiv aminering og konjugatreduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridindicarboxylat er en hydrogenkilde til konjugatreduktion og organokatalytisk reduktiv aminering. Det bruges som en brintkilde i organokatalytisk reduktiv aminering og konjugatreduktion.
Opløselighed Opløselig i organiske opløsningsmidler
.
Noter
Tørres ved 4 °C. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1149-23-1
Molekylær formel C13H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 253.298
MDL nummer MFCD00005951
InChI nøgle LJXTYJXBORAIHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diludine, diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate, hantzsch ester, ethidine, etidin, diethone, hantzsch's dihydropyridine, diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, diludin, 3,5-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, diethyl ester
PubChem CID 70849
IUPAC navn diethyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1)C(=O)OCC)C)C
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
Smeltepunkt 178 °C til 183 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 253.3
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.