Få mere at vide
Diethyl 1,1-Cyclopropandicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30373291
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30373291 10 g
1 options
Artikelnummer. 30373291 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44417510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate
CAS 1559-02-0
Molekylær formel C9H14O4
Mængde 10 g
Synonym 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid, 1,1-Diethyl Ester, 1,1-Bis(ethoxycarbonyl)cyclopropane, 1,1-Dicarbethoxycyclopropane, Diethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, Ethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, NSC 21376
InChI formel InChI=1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
Molekylvægt (g/mol) 186.21
Formel vægt 186.0892