Få mere at vide
Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10144130 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10144130 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10144130 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 164450250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 1, 1-cyclopropanedicarboxylate
Navn note 97%
CAS 1559-02-0
Farve Colorless
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 94°C to 96°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 86°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H14O4
Lineær formel C3H4(CO2C2H5)2
Brydningsindeks 1.4320 to 1.434
MDL nummer MFCD00001283
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.05
Synonym diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclopropane, diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, diethyl-1,1-cyclopropanedicarboxylate, acmc-209dcw, ksc495e2n
InChI nøgle KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 186.21
PubChem CID 73790
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid