Få mere at vide
Diethyl 1,1-Cyclobutanedicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 1,1-Cyclobutanedicarboxylate |
| CAS | 3779-29-1 |
| Molekylær formel | C10H16O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid 1,1-Diethyl Ester, NSC 9017 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O4/c1-3-13-8(11)10(6-5-7-10)9(12)14-4-2/h3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.23 |
| Formel vægt | 200.1049 |