Få mere at vide
Diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate, 95%
Artikelnummer. 11479657
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479657 10 g 10g
11489657 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22140.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3779-29-1 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
Diethyl-1,1-cyclobutandicarboxylat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Anvendes som mellemprodukt i produktionen af Carboplatin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethyl 1,1-cyclobutandicarboxylat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Anvendes som mellemprodukt i produktionen af Carboplatin.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3779-29-1
Molekylær formel C10H16O4
Molekylvægt (g/mol) 200.23
MDL nummer MFCD00019261
InChI nøgle JPNJEJSZSMXWSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, diethyl ester, 1,1-diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate, cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-diethyl ester, 1,1-dicarboethoxycyclobutane, ethyl 1-ethoxycarbonyl cyclobutanecarboxylate, acmc-1cmcx, diethyl1,1-cyclobutanedicarboxylate
PubChem CID 77410
IUPAC navn diethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
Tæthed 1.05
Kogepunkt 96°C to 98°C (8 mmHg)
Flammepunkt 89°C (192°F)
Brydningsindeks 1.436
Mængde 10 g
Beilstein 2050195
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 200.24
Procent renhed 95%