Få mere at vide
Diethoxymethylvinylsilan, 97%
Artikelnummer. 11349055
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349055 5 g 5g
11359055 25 g 25g
11369055 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349055 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14224.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5507-44-8 | C7H16O2Si | 160,288 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5507-44-8
Molekylær formel C7H16O2Si
Molekylvægt (g/mol) 160.288
MDL nummer MFCD00009067
InChI nøgle MBGQQKKTDDNCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethoxy methyl vinyl silane, methylvinyldiethoxysilane, silane, ethenyldiethoxymethyl, vinylmethyldiethoxysilane, diethoxy methyl vinylsilane, silane, diethoxymethylvinyl, vinyldiethoxymethylsilane, vinylmethyldiathoxysilan, diethoxymethylvinyl silane, diethoxy-methyl-vinyl-silane
PubChem CID 79646
IUPAC navn ethenyldiethoxy-methylsilan
SMIL CCO[Si](C)(C=C)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 133 °C til 134 °C
Kemisk navn eller materiale Diethoxymethylvinylsilane
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 970124
Flammepunkt 17 °C (62 °F)
Formel vægt 160.29
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.4
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.858