Få mere at vide
Diethoxymethylsilane, 96%
Artikelnummer. 11334509
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334509 5 g 5g
11479422 10 g 10g
11489422 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10153.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2031-62-1 | C5H13O2Si | 133.242 g/mol
Diethoxymethylsilan anvendes til fremstilling af N,N'-methylsilandiyl-bis-phthalimid ved at reagere med phthalimid. Det bruges som reagens til selektiv reduktion af carbonylforbindelser, hydrosilylering af alkener, tandem-reduktiv aldolreaktion og rhodiumkatalyseret silylcarbocyklisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethoxymethylsilan anvendes til fremstilling af N,N′ -methylsilandiyl-bis-phthalimid ved at reagere med phthalimid. Det bruges som reagens til selektiv reduktion af carbonylforbindelser, hydrosilylering af alkener, tandem-reduktiv aldolreaktion og rhodiumkatalyseret silylcarbocyklisering.
Opløselighed
Blandbar med vand, 1,4-dioxan, tetrahydrofuran, acetonitril, dichlormethan, chloroform, dimethylsulfoxid, hexamethylphosphortriamid og toluen. Uopløseligt i diethylether og hexan.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2031-62-1
Molekylær formel C5H13O2Si
Molekylvægt (g/mol) 133.242
MDL nummer MFCD00026749
InChI nøgle GAURFLBIDLSLQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethoxymethylsilane, methyldiethoxysilane, diethoxy methyl silane, silane, diethoxymethyl, diethoxy-methylsilane, diethoxy methyl silicon, diethoxymethylsilane. methylhydrogendiethoxysilane., diethoxymethyl-silan, diethoxy methyl silyl
PubChem CID 6327387
IUPAC navn diethoxy(methyl)silicium
SMIL CCO[Si](C)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 94°C to 95°C
Kemisk navn eller materiale Diethoxymethylsilane
Mængde 5 g
Lineær formel CH3SiH(OCH2CH3)2
FN nummer UN1993
Beilstein 1733975
Flammepunkt 10°C (50°F)
Opløselighedsinformation Miscible with water,1,4-dioxane,tetrahydrofuran,acetonitrile,dichloromethane,chloroform,dimethyl sulfoxide,hexamethylphosphoric triamide and toluene. Insoluble in diethyl ether and hexane.
Formel vægt 134.25
Procent renhed 96%
Brydningsindeks 1.376
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.84