Få mere at vide
Diethoxymethylphenylsilan, 97+%
Artikelnummer. 11410098
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410098 50 g 50g
11400098 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23684.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 775-56-4 | C11H18O2Si | 210,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 775-56-4
Molekylær formel C11H18O2Si
Molekylvægt (g/mol) 210.35
MDL nummer MFCD00048541
InChI nøgle MNFGEHQPOWJJBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylphenyldiethoxysilane, diethoxy methyl phenylsilane, diethoxy methyl phenyl silane, silane, diethoxymethylphenyl, benzene, diethoxymethylsilyl, pubchem10811, acmc-209pap, methyl-phenyl-diethoxysilane, diethoxy-methyl-phenyl-silane
PubChem CID 69891
IUPAC navn diethoxy-methyl-phenylsilan
SMIL CCO[Si](C)(OCC)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kogepunkt 117 °C til 118 °C (30 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Diethoxymethylphenylsilane
Mængde 50 g
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Brydningsindeks 1.4696
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.963
Beilstein 2938396
Formel vægt 210.35
Procent renhed ≥97%