Få mere at vide
Diethoxymethyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethoxymethyl Acetate |
| CAS | 14036-06-7 |
| Molekylær formel | C7H14O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Diethoxymethanol Acetate, NSC 158267, 1,1-Diethoxymethanol 1-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O4/c1-4-9-7(10-5-2)11-6(3)8/h7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(OCC)OC(=O)C |
| IUPAC navn | diethoxymethyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.18 |
| Formel vægt | 162.0892 |