Få mere at vide
Diethoxydimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373656
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373656 1000 g 1kg
11353656 50 g 50g
11363656 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14725.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-62-6 | C6H16O2Si | 148.277 g/mol
Diethoxydimethylsilan er nyttig til at blokere hydroxyl- og aminogrupper i organiske syntesereaktioner. Dette silyleringstrin gør det muligt at udføre efterfølgende reaktioner, som ville blive ugunstigt påvirket af tilstedeværelsen af aktivt hydrogen i hydroxyl- eller amingrupperne. Efter reaktionstrinnet kan hydroxyl- eller amingrupper blokeret med diethoxydimethylsilan udvindes ved en hydrolyseprocedure. Det bruges også til fremstilling af hydrofobe og frigørende materialer samt til at forbedre flowet af pulvere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethoxydimethylsilan er nyttig til at blokere hydroxyl- og aminogrupper i organiske syntesereaktioner. Dette silyleringstrin gør det muligt at udføre efterfølgende reaktioner, som ville blive ugunstigt påvirket af tilstedeværelsen af aktivt hydrogen i hydroxyl- eller amingrupperne. Efter reaktionstrinnet kan hydroxyl- eller amingrupper blokeret med diethoxydimethylsilan udvindes ved en hydrolyseprocedure. Det bruges også til fremstilling af hydrofobe og frigørende materialer samt til at forbedre flowet af pulvere.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for fugt. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-62-6
Molekylær formel C6H16O2Si
Molekylvægt (g/mol) 148.277
MDL nummer MFCD00009068
InChI nøgle YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldiethoxysilane, silane, diethoxydimethyl, diethoxy dimethyl silane, dimethyl-diethoxysilan, dimethylsilicondiethoxide, dimethyl diethoxy silane, unii-i3931j3zj2, dimethyl-diethoxysilan czech, ccris 1321, kbe 22
PubChem CID 62322
IUPAC navn diethoxy(dimethyl)silan
SMIL CCO[Si](C)(C)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 111°C to 113°C
Kemisk navn eller materiale Diethoxydimethylsilane
Smeltepunkt -70°C
Mængde 1000 g
FN nummer UN2380
Beilstein 1736110
Flammepunkt 11°C (52°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 148.28
Procent renhed 97%
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.382
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.865