Få mere at vide
Diethoxydimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10741935 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10741935 100 mL 100ml
10530332 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10741935 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174631000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-62-6 | C6H16O2Si | 148.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-62-6
MDL nummer MFCD00009068
InChI nøgle YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldiethoxysilane, silane, diethoxydimethyl, diethoxy dimethyl silane, dimethyl-diethoxysilan, dimethylsilicondiethoxide, dimethyl diethoxy silane, unii-i3931j3zj2, dimethyl-diethoxysilan czech, ccris 1321, kbe 22
PubChem CID 62322
IUPAC navn diethoxy(dimethyl)silan
SMIL CCO[Si](C)(C)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethoxydimethylsilane
Navn note 97%
Smeltepunkt -70.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 114.0°C
Flammepunkt 11°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H16O2Si
Lineær formel (CH3)2Si(OC2H5)2
Brydningsindeks 1.3805 to 1.3825
Mængde 100 mL
Fieser 13,76
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molekylvægt (g/mol) 148.28
Formel vægt 148.28
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske