missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethazine, LoGiCal

Artikelnummer. 30459191
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459191 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30459191 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1593.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethazine
CAS 60-91-3
Analyt- eller komponentnavne Diethazine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C18 H22 N2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-, Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)ethyl]- (8CI), 10-(2-Diethylaminoethyl)phenothiazine, Diethazine, Dolisina, Eazamine, Eazaminum, Ethylemin, N-(2'-Diethylaminoethyl)dibenzoparathiazine, N-(Diethylaminoethyl)thiodiphenylamine, Parkazin, RP 2987
InChI formel InChI=1S/C18H22N2S/c1-3-19(4-2)13-14-20-15-9-5-7-11-17(15)21-18-12-8-6-10-16(18)20/h5-12H,3-4,13-14H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CCN(CC)CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC navn N,N-diethyl-2-phenothiazin-10-ylethanamine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 298.45
Mængde 10 mg
Formel vægt 298.1504 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.