Få mere at vide
Diethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30132471
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132471 500 g
30137505 25 g
17945005 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD441900500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-42-2
Molekylær formel C4 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 105.14
Synonym 2,2'-Iminobisethanol, Ethanol, 2,2'-iminodi- (8CI), 2,2'-Azanediyldiethanol, 2,2'-Dihydroxydiethylamine, 2,2'-Iminobis[ethanol], 2,2'-Iminodi-1-ethanol, 2,2'-Iminodiethanol, 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine, Bis(hydroxyethyl)amine, DEA, DEA 80, DEAO-LF, DEOA LF, Dabco DEOA-LF, Di(2-hydroxyethyl)amine, Di(β-hydroxyethyl)amine, Diethanolamine, Diethanolamine 80, Diolamine, Iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Di(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethanolamine, NSC 4959, Niax DEOA-LF, Tegoamin DEOA 85
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMIL OCCNCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethanolamine
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Formel vægt 105.079