Få mere at vide
Diethanolamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 28°C |
| Tæthed | 1.09 g/cm3 at 30°C (liquid) |
| Kogepunkt | 269°C to 270°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | NH(CH2CH2OH)2 |
| MDL nummer | MFCD00002843 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Diethanolamine, β,β′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(β-hydroxyethyl)-amine, Diethanolamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.14 |
| Grad | Research |