Få mere at vide
Diethanolamin-d8, TRC
Artikelnummer. 30376807
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30376807 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30376807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44190210MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethanolamine-d8
CAS 103691-51-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 2H8 H3 N O2
Mængde 10 mg
Synonym Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2,2'-iminobis- (9CI, ACI), 2,2'-Iminobis[ethan-1,1,2,2-d4-ol] (ACI), Diethanolamine-d8, Diethanolamine-D8, Bis(2-hydroxyethyl)-d8-amine, Bis(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)amine
InChI formel InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMIL [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
IUPAC navn 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)amino]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 113.18
Formel vægt 113.1292
Procent renhed >95