Få mere at vide
Diethanolamine, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588384 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
2.5 L
Artikelnummer.
15588384 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15588384 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7026.2500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Laboratory Reagent
Tekniske data
CAS 111-42-2
Smeltepunkt 28°C
Tæthed 1.1 g/cm³ (20°C)
Kogepunkt 268.8°C (1013 hPa)
Flammepunkt 176°C
Antændelsesrest max. 0.005%
Analyseprocentområde min. 98.5%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C4H11NO2
MDL nummer MFCD00002843
Mængde 2.5 L
InChI nøgle ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCNCCO
IUPAC navn 2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 105.14