Få mere at vide
Descrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Diethanolamine |
| Smeltepunkt | 27,0 °C til 30,0 °C |
| Tæthed | 1.0955g/mL |
| Kogepunkt | 268,0 °C |
| Flammepunkt | 179 °C |
| Lineær formel | (HOCH2CH2)2NH |
| Brydningsindeks | 1,4750 til 1,4790 |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 15,3118 |
| Specifik vægtfylde | 1.0955 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Diethanolamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.