Få mere at vide
Diethanolamin, 99%
Artikelnummer. 11354509
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354509 250 g 250g
11465383 500 g 500g
11475383 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13389.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 111-42-2 | C4H11NO2 | 105,14 g/mol
Diethanolamin bruges til fremstilling af morpholin og diethanolamider, som er en aktiv ingrediens i kosmetik og shampoo. Det virker som et overfladeaktivt middel og en korrosionsinhibitor. Det bruges til at fjerne svovlbrinte og kuldioxid fra naturgas. Yderligere er det et mellemprodukt, der anvendes i gummikemikalierne, som et fugtighedsbevarende middel og et blødgøringsmiddel og som et emulgeringsmiddel og dispergeringsmiddel i landbrugskemikalier. Ud over dette bruges det til skæreolier, rengøringsmidler, sæber, polermaskiner og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethanolamin anvendes til fremstilling af morpholin og diethanolamider, som er en aktiv ingrediens i kosmetik og shampoo. Det virker som et overfladeaktivt middel og en korrosionsinhibitor. Det bruges til at fjerne svovlbrinte og kuldioxid fra naturgas. Yderligere er det et mellemprodukt, der anvendes i gummikemikalierne, som et fugtighedsbevarende middel og et blødgøringsmiddel og som et emulgeringsmiddel og dispergeringsmiddel i landbrugskemikalier. Ud over dette bruges det til skæreolier, rengøringsmidler, sæber, polermaskiner og lægemidler.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Hygroskopisk og luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, kobber, zink, kuldioxid og jern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-42-2
Molekylær formel C4H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 105.14
MDL nummer MFCD00002843
InChI nøgle ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMIL OCCNCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethanolamine
Smeltepunkt 27 °C til 30 °C
Tæthed 1.097
pH 11
Kogepunkt 268 °C til 270 °C
Flammepunkt 176 °C (349 °F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Ammoniak-lignende
Brydningsindeks 1.477
Mængde 250 g
Beilstein 605315
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,3107
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 105.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Iminodiethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.