Få mere at vide
Diethanolamin, 99%
Artikelnummer. 10497100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10497100 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10487100 1 kg Glasflaske 1kg
10338743 25 kg Metal tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10497100 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113920025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 DKK
    691.65 DKK / 2.5kg
    Spare 133.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-42-2 | C4H11NO2 | 105,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-42-2
Molekylær formel C4H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 105.14
MDL nummer MFCD00002843
InChI nøgle ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMIL OCCNCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethanolamine
Smeltepunkt 27,0 °C til 30,0 °C
Tæthed 1.0955g/mL
Kogepunkt 268,0 °C
Flammepunkt 179 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HOCH2CH2)2NH
Brydningsindeks 1,4750 til 1,4790
Mængde 2.5 kg
Beilstein 04, 283
Merck Index 15, 3118
Formel vægt 105.14
Damptryk 2hPa ved 10 °C
Procent renhed 99%
Fysisk form Viskøs væske eller lavt smeltende fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethanolamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.