Få mere at vide
Diesel; Multi-Parameter Certificeret referencemateriale, UKAS ISO 17034 / ISO 17025 certificeret, 500 ml, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16090182
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16090182 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 16090182 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. CRMUMPGO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3790.00 DKK
    3581.03 DKK / 500ml
    Spare 208.97 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Multi-Parameter Certificerede referencematerialer er førsteklasses, dobbelt certificerede referencematerialer certificeret i overensstemmelse med begge ISO 17025 og ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering. Fuldt dobbelt certificeret iht ISO 17025 og ISO 17034 under vores akkreditering af UKAS.
  • Certificeret til viskositet, massefylde, flammepunkt, skypunkt, CFPP og destillation ved hjælp af ASTM / IP og EN testmetode protokoller
  • Højeste niveau af akkrediteringsgaranti, der leverer de mest troværdige certificerede data, der i øjeblikket er tilgængelige i hele verden
  • Lave niveauer af usikkerhed opnår maksimal nøjagtighed af data
  • Flere testparametre giver en fleksibel og omkostningseffektiv løsning
  • Alle data genereret udelukkende af UKAS ISO 17025 akkrediterede laboratorier
  • Fuldt sporbar til internationale standarder
  • 18 måneders holdbarhed
  • 500 ml inert glasemballage med manipulationssikker hætte giver absolut sikkerhed for prøvens integritet
  • Tilgængelig fra lager til omgående afsendelse
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
FN nummer UN 1202
Mængde 500 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Multi-Parameter Certified Reference Material, diesel
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: diesel fuel
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.