Få mere at vide
Dienogest, TRC
Artikelnummer. 30137907
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137907 25 mg
30134228 100 mg
18092840 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137907 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44187025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65928-58-7
Molekylær formel C20 H25 N O2
Molekylvægt (g/mol) 311.42
Synonym (17α)-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17α-Cyanomethyl-17β-hydroxyestra-4,9-dien-3-one, Dienogest, Dienogestril, Dinagest, STS 557
IUPAC navn 2-[(8S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetonitrile
SMIL C[C@]12CCC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dienogest
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h12,17-18,23H,2-10H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1
Formel vægt 311.1885