Få mere at vide
Dienogest, Mikromol™
Beskrivelse
Dienogest
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dienogest |
| CAS | 65928-58-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dienogest |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H25 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Dienogest, Dienogestril, Dinagest, STS 557, (17alpha)-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17alpha-Cyanomethyl-17beta-hydroxyestra-4,9-dien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h12,17-18,23H,2-10H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N |
| IUPAC navn | 2-[(8S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetonitrile |
| Vis mere |