Få mere at vide
Dienogest, MedChemExpress
Beskrivelse
Dienogest(STS-557) is a specific progesterone receptor agonist with potent oral endometrial activity and is used in the treatment of endometriosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dienogest |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 65928-58-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H25NO2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | STS 557 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (80.28 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |