Få mere at vide
Dienestrol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424597
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16424597 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16424597 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1403
MedChemExpress Dienestrol is a synthetic, non-steroidal estrogen, is an estrogen receptor agonist, for the treatment of menopausal and postmenopausal symptoms.
Dienestrol is a synthetic, non-steroidal estrogen, is an estrogen receptor agonist, for the treatment of menopausal and postmenopausal symptoms.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dienestrol
CAS 84-17-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 155 mg/mL (581.98 mM; Need ultrasonic)
SMIL C/C=C(C1=CC=C(O)C=C1)/C(C2=CC=C(O)C=C2)=C/C
Molekylvægt (g/mol) 266.33
Formel vægt 266.33
Procent renhed 96.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death