Få mere at vide
Diels' Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diels' Acid |
| CAS | 434-11-7 |
| Molekylær formel | C27H44O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (3R,3aR,5aS,6R,9aS,9bS)-7-Carboxy-3-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]-2,3,3a,4,5,5a,6,9,9a,9b-decahydro-3a,6-dimethyl-1H-benz[e]indene-6-propanoic Acid, 3,4-Secocholest-5-ene-3,4-dioic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O4/c1-17(2)7-6-8-18(3)20-11-12-21-19-9-10-23(25(30)31)27(5,16-14-24(28)29)22(19)13-15-26(20,21)4/h10,17-22H,6-9,11-16H2,1-5H3,(H,28,29)(H,30,31)/t18-,19?,20?,21?,22?,26-,27-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)CCC[C@@H](C)C1CCC2C3CC=C(C(=O)O)[C@](C)(CCC(=O)O)C3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (3aR,6R)-6-(2-carboxyethyl)-3a,6-dimethyl-3-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,5a,9,9a,9b-octahydro-1H-cyclopenta[a]naphthalene-7-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.64 |
| Formel vægt | 432.324 |